Documenti fondamentali
ENA580349040
Enamine
3-(2-chloro-4-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.62
Numero MDL:
Punto di fusione
112-115
Iupac Name
3-(2-chloro-4-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c10-8-5-7(11(14)15)3-1-6(8)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI
PWSXBIUIBRGCNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313406
Melting Point
112-115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313406