Documenti fondamentali
ENA580349006
Enamine
7-methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.97
Numero MDL:
Punto di fusione
107-111
Iupac Name
7-methyl-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C8H9BO2/c1-6-3-2-4-7-5-11-9(10)8(6)7/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI
BKTIWUOBYOQTHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158939
Melting Point
107-111
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158939