Documenti fondamentali
ENA580348858
Enamine
1-methanesulfonylazetidine-2-carbohydrazide
Scegli un formato
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
2.5 G
CHF 2’990.80
SKU del venditore: EN300-312189-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
2.5 G
CHF 2’990.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-312189-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)azetidine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3O3S/c1-12(10,11)8-3-2-4(8)5(9)7-6/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,9)
InChI
CTHGKCQAQKAWDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)