Documenti fondamentali
ENA580348223
Enamine
2-(3,3-dimethylazetidin-2-yl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-imidazole
Scegli un formato
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
2.5 G
CHF 2’990.80
SKU del venditore: EN300-312102-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 394.70
100 MG
CHF 565.00
250 MG
CHF 788.60
500 MG
CHF 1’217.60
1 G
CHF 1’547.80
2.5 G
CHF 2’990.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-312102-50MG
CHF 394.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,3-dimethylazetidin-2-yl)-1-(2-methoxyethyl)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H19N3O/c1-11(2)8-13-9(11)10-12-4-5-14(10)6-7-15-3/h4-5,9,13H,6-8H2,1-3H3
InChI
NRLJUAQFYGGZQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312102
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312102
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)