Documenti fondamentali
ENA580348211
Enamine
3-(2-chloropyridin-3-yl)propan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
SKU del venditore: EN300-311297-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-311297-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-chloropyridin-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c9-8-7(4-2-6-11)3-1-5-10-8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
InChI
JCOOCSQBENUWFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311297
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)