Documenti fondamentali
ENA580348191
Enamine
thieno[2,3-c]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.66
Numero MDL:
Iupac Name
thieno[2,3-c]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5NO2S.ClH/c10-8(11)6-7-5(1-3-9-6)2-4-12-7;/h1-4H,(H,10,11);1H
InChI
ABPBWCLECPLUBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306705
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306705
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)