ENA580348158
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C11H18O6S/c1-10(2,3)17-9(14)11(8(12)13)4-6-18(15,16)7-5-11/h4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
CPHMUEVLMNHCOP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)