Documenti fondamentali
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)