Documenti fondamentali
ENA517163079
Enamine
N-[(oxolan-3-yl)methyl]pyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
SKU del venditore: EN300-310946-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-310946-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-2-5-11-10(3-1)12-7-9-4-6-13-8-9/h1-3,5,9H,4,6-8H2,(H,11,12)
InChI
OILXFZQHHHJPEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)