Documenti fondamentali
ENA517163020
Enamine
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.59
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8;/h2-4H,1H3,(H,7,8);1H
InChI
GJOCAQSIUXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)