Documenti fondamentali
ENA517161462
Enamine
3-[(4-bromophenyl)methyl]azetidine; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 451.90
250 MG
CHF 624.80
500 MG
CHF 958.90
1 G
CHF 1’216.30
2.5 G
CHF 2’534.50
5 G
CHF 4’988.90
10 G
CHF 9’718.30
SKU del venditore: EN300-310269-100MG
CHF 451.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 451.90
250 MG
CHF 624.80
500 MG
CHF 958.90
1 G
CHF 1’216.30
2.5 G
CHF 2’534.50
5 G
CHF 4’988.90
10 G
CHF 9’718.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-310269-100MG
CHF 451.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-bromobenzyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H12BrN.C2HF3O2/c11-10-3-1-8(2-4-10)5-9-6-12-7-9;3-2(4,5)1(6)7/h1-4,9,12H,5-7H2;(H,6,7)
InChI
JOSPTBRFCJBIEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310269
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)