Documenti fondamentali
ENA517161440
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.69
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-(aminomethyl)phenyl)-N-methylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10;/h3-6H,7,11H2,1-2H3;1H
InChI
DCRAJDBMDPNDAH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310024
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310024
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)