ENA517161266
Enamine
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-307350-50MG
CHF 341.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-307350-50MG
CHF 341.40
Iupac Name
1-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F3N2.ClH/c1-8(7)2-3(4,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
InChI
YUEDBQVAVNEONB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)