Documenti fondamentali
ENA514507706
Enamine
3-methylbutanoyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-methylbutanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H9FO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI
KVFKXDPQHYKWAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307051
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)