Documenti fondamentali
ENA514507553
Enamine
2-{imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.12
Numero MDL:
Iupac Name
2-(imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N4.2ClH/c9-3-2-7-6-12-5-1-4-10-8(12)11-7;;/h1,4-6H,2-3,9H2;2*1H
InChI
ZWIMVRKZTDRUIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307076
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)