ENA514507200
Enamine
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
About This Item
Iupac Name
ethyl methyl(3-oxobutyl)phosphinate
Inchi Code
1S/C7H15O3P/c1-4-10-11(3,9)6-5-7(2)8/h4-6H2,1-3H3
InChI
GAGXLACYLGNPEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305985
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305985
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)