Documenti fondamentali
ENA514507170
Enamine
1-[2-(4-aminobutoxy)ethoxy]-2-methoxyethane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)butan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H21NO3/c1-11-6-7-13-9-8-12-5-3-2-4-10/h2-10H2,1H3
InChI
SVCLTBFSNQUZJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305719
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305719
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)