Documenti fondamentali
ENA514506753
Enamine
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
SKU del venditore: EN300-303532-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-303532-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
107-110
Iupac Name
N-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-12-11(13)10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
OWYLXPLVEIGDSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
Melting Point
107-110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303532
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)