ENA514506735
Enamine
{4-[(1H-imidazol-4-yl)methyl]phenyl}methanol
About This Item
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c14-7-10-3-1-9(2-4-10)5-11-6-12-8-13-11/h1-4,6,8,14H,5,7H2,(H,12,13)
InChI
GHKFLWUNKQPJNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302241
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)