Documenti fondamentali
ENA514506555
Enamine
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-306135-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-306135-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO4S/c1-9-3-5(10-2)4-11(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI
NZRWKUFLBBONMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306135
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)