ENA514506478
Enamine
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-amino-6-(pyrrolidin-3-yl)pyrimidin-4-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N4O.2ClH/c9-8-11-6(3-7(13)12-8)5-1-2-10-4-5;;/h3,5,10H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,13);2*1H
InChI
CNCPBGZPCUAILI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305181
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)