Documenti fondamentali
ENA514506399
Enamine
7-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 301.10
250 MG
CHF 410.30
500 MG
CHF 619.60
1 G
CHF 782.10
2.5 G
CHF 1’593.30
SKU del venditore: EN300-300346-100MG
CHF 301.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 301.10
250 MG
CHF 410.30
500 MG
CHF 619.60
1 G
CHF 782.10
2.5 G
CHF 1’593.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-300346-100MG
CHF 301.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-oxa-2-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(7-10-5-1)3-4-9-6-8;/h9H,1-7H2;1H
InChI
WNCMHNRMMUYSDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300346
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300346
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)