Documenti fondamentali
ENA514238350
Enamine
4-fluoro-N-methyl-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 520.80
2.5 G
CHF 977.10
5 G
CHF 1’426.90
10 G
CHF 2’092.50
SKU del venditore: EN300-303475-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 173.70
250 MG
CHF 229.60
500 MG
CHF 397.30
1 G
CHF 520.80
2.5 G
CHF 977.10
5 G
CHF 1’426.90
10 G
CHF 2’092.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-303475-100MG
CHF 173.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-N-isopropyl-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14FNO2S/c1-8(2)12(3)15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI
ADPVYHYPLKBUPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303475
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303475
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)