Documenti fondamentali
ENA514238246
Enamine
2-({6-oxo-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohexa[c]chromen-3-yl}oxy)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.27
Numero MDL:
Punto di fusione
170-171
Iupac Name
[(6-oxo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H14O5/c16-14(17)8-19-9-5-6-11-10-3-1-2-4-12(10)15(18)20-13(11)7-9/h5-7H,1-4,8H2,(H,16,17)
InChI
VSLUULHUGBODEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303243
Melting Point
170-171
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303243
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)