Documenti fondamentali
ENA514237282
Enamine
methyl 2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-302288-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-302288-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (Z)-2-(2-methylcyclohexylidene)acetate
Inchi Code
1S/C10H16O2/c1-8-5-3-4-6-9(8)7-10(11)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b9-7-
InChI
WPQWBDMYEIECGY-CLFYSBASSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302288
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302288
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)