Documenti fondamentali
ENA514237158
Enamine
3-bromo-1-methanesulfonylpyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10BrNO2S/c1-10(8,9)7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
InChI
LYGYJYCVIOQGHV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)