Documenti fondamentali
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
InChI
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)