Documenti fondamentali
ENA514236886
Enamine
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.59
Numero MDL:
Punto di fusione
184-185
Iupac Name
cyclopent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c6-5-3-1-2-4-5;/h1,3,5H,2,4,6H2;1H
InChI
JDJUBQDUEVSVNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
Melting Point
184-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300670
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)