ENA514234561
Enamine
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-263851-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-263851-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
(3-fluoro-4-methoxypyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO2/c1-11-6-2-3-9-5(4-10)7(6)8/h2-3,10H,4H2,1H3
InChI
LVMMFBGTSSCREG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)