Documenti fondamentali
ENA514234390
Enamine
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.3
Numero MDL:
Iupac Name
(4-benzyl-5-methylmorpholin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-10-16-13(9-15)8-14(11)7-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,13,15H,7-10H2,1H3
InChI
NFCNFNOOTWGKSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)