Documenti fondamentali
ENA514234021
Enamine
tert-butyl (2S)-1-(chlorosulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-267780-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.75
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-267780-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (chlorosulfonyl)-L-prolinate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4S/c1-9(2,3)15-8(12)7-5-4-6-11(7)16(10,13)14/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI
MSXBIUKPGHGNLQ-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)