Documenti fondamentali
ENA514234019
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-2-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.71
Numero MDL:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydrothiophen-2-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S2/c6-12(9,10)4-5-2-1-3-11(5,7)8/h5H,1-4H2
InChI
DCELEPTVAWCRCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267766
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)