Documenti fondamentali
ENA508627235
Enamine
rac-(3R,4S)-1-benzyl-4-(3-fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.34
Numero MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-1-benzyl-4-(3-fluorophenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H18FNO2/c19-15-8-4-7-14(9-15)16-11-20(12-17(16)18(21)22)10-13-5-2-1-3-6-13/h1-9,16-17H,10-12H2,(H,21,22)/t16-,17+/m0/s1
InChI
RXBUSUKIFQELNZ-DLBZAZTESA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299857
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)