Documenti fondamentali
ENA508626962
Enamine
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 2-sulfanylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 2-mercaptoacetate
Inchi Code
1S/C7H14O4S/c1-9-2-3-10-4-5-11-7(8)6-12/h12H,2-6H2,1H3
InChI
REISVQFGJQBRRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298202
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298202
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)