Documenti fondamentali
ENA508626817
Enamine
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.7
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-7-9(5-10-6-9)8-3-2-4-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI
DYXANXBLMDKULU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299373
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299373
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)