Documenti fondamentali
ENA508626341
Enamine
5-nitroisoquinolin-1-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 393.40
500 MG
CHF 593.60
1 G
CHF 748.30
2.5 G
CHF 1’421.70
5 G
CHF 2’080.80
10 G
CHF 3’066.20
SKU del venditore: EN300-295356-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 393.40
500 MG
CHF 593.60
1 G
CHF 748.30
2.5 G
CHF 1’421.70
5 G
CHF 2’080.80
10 G
CHF 3’066.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-295356-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
225-228
Iupac Name
5-nitroisoquinolin-1-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-7-2-1-3-8(12(13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H2,10,11)
InChI
SRYUOKQAZJCHNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Melting Point
225-228
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295356
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)