Documenti fondamentali
ENA508626194
Enamine
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
SKU del venditore: EN300-267576-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 468.80
250 MG
CHF 648.20
500 MG
CHF 995.30
1 G
CHF 1’264.40
2.5 G
CHF 2’434.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-267576-100MG
CHF 468.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-methylpyridine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-8-12(10,11)6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4,8H,7H2,1H3
InChI
PBDDWMREGRRVDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267576
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)