Documenti fondamentali
ENA508626009
Enamine
2-chloro-3-cyclobutoxypyrazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
SKU del venditore: EN300-269685-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 182.80
250 MG
CHF 241.30
500 MG
CHF 355.70
1 G
CHF 442.80
2.5 G
CHF 823.70
5 G
CHF 1’195.50
10 G
CHF 1’753.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-269685-100MG
CHF 182.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3-(cyclobutyloxy)pyrazine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c9-7-8(11-5-4-10-7)12-6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
InChI
KTBXVPNWCPMRPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)