Documenti fondamentali
ENA508625868
Enamine
ethyl 2-amino-6-methylthieno[2,3-d][1,3]thiazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.32
Numero MDL:
Punto di fusione
255-257
Iupac Name
ethyl 2-amino-6-methylthieno[2,3-d][1,3]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10N2O2S2/c1-3-13-8(12)6-4(2)5-7(14-6)11-9(10)15-5/h3H2,1-2H3,(H2,10,11)
InChI
YAIUQFYBZXKIOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269310
Melting Point
255-257
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)