ENA508625728
Enamine
tert-butyl 1-(N'-hydroxycarbamimidoyl)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 1-(amino(nitroso)methyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-9(2,3)15-8(13)10(5-4-6-10)7(11)12-14/h7H,4-6,11H2,1-3H3
InChI
KMPGBAZBSSFBGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295300
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-295300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)