Documenti fondamentali
ENA508625642
Enamine
4-chloro-3-cyclopropyl-1,2-oxazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.08
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-cyclopropylisoxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO3S/c7-4-5(3-1-2-3)9-12-6(4)13(8,10)11/h3H,1-2H2
InChI
OFLNGXQJMWFULJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269821
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269821
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)