ENA508625617
Enamine
1-[(2-aminoethyl)imino]-1lambda6-thiolan-1-one; oxalic acid
About This Item
Iupac Name
1-((2-aminoethyl)amino)-3,4-dihydro-2H-1lambda6-thiophene 1-oxide oxalate
Inchi Code
1S/C6H14N2OS.C2H2O4/c7-3-4-8-10(9)5-1-2-6-10;3-1(4)2(5)6/h5H,1-4,6-7H2,(H,8,9);(H,3,4)(H,5,6)
InChI
GCSSGMWMSIVZDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269615
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)