Documenti fondamentali
ENA508625556
Enamine
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.27
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)9-10(13)14-8-6-4-5-7-15(8)9/h4-7H,13H2,1-3H3
InChI
PEMPTKZAEHCYJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267724
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)