Documenti fondamentali
ENA508625516
Enamine
8-chloro-5-methoxy-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.18
Numero MDL:
Punto di fusione
203-205
Iupac Name
8-chloro-5-methoxy-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO.ClH/c1-14-10-5-3-4-8-11(15-2)7-6-9(13)12(8)10;/h6-7,10,14H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
PAJIFHNCQNJSEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264721
Melting Point
203-205
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)