Documenti fondamentali
ENA508625212
Enamine
5-methanesulfonylisoquinolin-8-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
SKU del venditore: EN300-264492-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-264492-100MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(methylsulfonyl)-8-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-15(13,14)10-3-2-9(11)8-6-12-5-4-7(8)10/h2-6H,11H2,1H3
InChI
ZPNMKLWPPTUHIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264492
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264492
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)