Documenti fondamentali
ENA508624888
Enamine
2-(1H-pyrrol-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Punto di fusione
90-91
Iupac Name
1H-pyrrol-3-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c8-6(9)3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,7H,3H2,(H,8,9)
InChI
LAZKLUQBPMKCFN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
Melting Point
90-91
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)