Documenti fondamentali
ENA497682963
Enamine
3-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.59
Numero MDL:
Punto di fusione
78-79
Iupac Name
3-chloro-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)12-8(9)5-11/h1-5H
InChI
LCUJMIJZIBBAAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49269
Melting Point
78-79
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49269
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)