Documenti fondamentali
ENA497681878
Enamine
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 393.40
500 MG
CHF 593.60
1 G
CHF 748.30
2.5 G
CHF 1’421.70
5 G
CHF 2’080.80
10 G
CHF 3’066.20
SKU del venditore: EN300-266191-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 289.40
250 MG
CHF 393.40
500 MG
CHF 593.60
1 G
CHF 748.30
2.5 G
CHF 1’421.70
5 G
CHF 2’080.80
10 G
CHF 3’066.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-266191-100MG
CHF 289.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chlorothieno[3,2-b]pyridine-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO2S2/c8-6-2-1-5-4(10-6)3-7(13-5)14(9,11)12/h1-3H
InChI
DDOAASFFFGZAFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266191
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)