Documenti fondamentali
ENA497681828
Enamine
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.24
Numero MDL:
Iupac Name
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-9(2)7-4-3-5-10-8(9)6-7/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI
NQVZXBFNLFLVDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266060
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)