Documenti fondamentali
ENA497681771
Enamine
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
SKU del venditore: EN300-265926-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-265926-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
66-68
Iupac Name
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12,14H,8H2
InChI
HDRFYKFGBRXGRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Melting Point
66-68
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)